Imprimer
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315527-1G OR315527-5G
APOSOR315527-1GEA 0 EUR
APOSOR315527-1G APOSOR315527-5G
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Formule: C₃Cl₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033774
Numéro CAS: 873-41-6