Imprimer
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315192-1G OR315192-25G OR315192-5G
APOSOR315192-1GEA 191 EUR
APOSOR315192-1G APOSOR315192-25G APOSOR315192-5G
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide
Formule: C₅H₅BrN₂OS·BrH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921811
Numéro CAS: 1354359-55-9