Imprimer
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR314078-1G OR314078-250MG
APOSOR314078-1GEA 77 EUR
APOSOR314078-1G APOSOR314078-250MG
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃ClINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977445
Numéro CAS: 877133-58-9