Imprimer
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
OR314076-1G OR314076-250MG OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA 200 EUR
APOSOR314076-1G APOSOR314076-250MG APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Formule: C₆H₆INO
MW: 235.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044376
Numéro CAS: 848952-39-6