Imprimer
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine Hydrochloride
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 150 EUR
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₉Cl₂N·ClH
MW: 226.531 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18705305
Numéro CAS: 321318-36-9