Imprimer
(S)-2-Methylpiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR313089-1G OR313089-5G
APOSOR313089-1GEA 150 EUR
APOSOR313089-1G APOSOR313089-5G
(S)-2-Methylpiperidine
(S)-2-Methylpiperidine
Formule: C₆H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862169
Numéro CAS: 3197-42-0