Imprimer
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313061-1G OR313061-5G
APOSOR313061-1GEA 0 EUR
APOSOR313061-1G APOSOR313061-5G
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Formule: C₄Cl₃N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00091516
Numéro CAS: 4359-87-9