Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313060-1G OR313060-250MG OR313060-100MG
APOSOR313060-1GEA 1450 EUR
APOSOR313060-1G APOSOR313060-250MG APOSOR313060-100MG
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369985
Numéro CAS: 215794-24-4