Imprimer
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR313040-1G OR313040-5G
APOSOR313040-1GEA 148 EUR
APOSOR313040-1G APOSOR313040-5G
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07440095
Numéro CAS: 90724-57-5