Imprimer
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313027-1G OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA 348 EUR
APOSOR313027-1G APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Formule: C₄H₁₀N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366633
Numéro CAS: 1139634-75-5