Imprimer
Benzo[b]thiophen-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313024-1G OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA 354 EUR
APOSOR313024-1G APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Formule: C₈H₆OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01663547
Numéro CAS: 3610-02-4
EINECS: 222-776-1