Imprimer
1-Oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313020-1G OR313020-250MG
APOSOR313020-1GEA 0 EUR
APOSOR313020-1G APOSOR313020-250MG
1-Oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected 97%
1-Oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227065
Numéro CAS: 930785-40-3