Imprimer
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
OR312541-1G OR312541-250MG OR312541-100MG
APOSOR312541-1GEA 0 EUR
APOSOR312541-1G APOSOR312541-250MG APOSOR312541-100MG
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458190
Numéro CAS: 60462-19-3