Imprimer
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312506-1G OR312506-250MG
APOSOR312506-1GEA 130 EUR
APOSOR312506-1G APOSOR312506-250MG
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701447
Numéro CAS: 15448-76-7