3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR312449-1G
OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA
0
EUR
APOSOR312449-1G
APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule:
C₇H₇NO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD19229172 Numéro CAS: 83249-02-9 |