tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312442-250MG
OR312442-100MG
APOSOR312442-250MGEA
1610
EUR
APOSOR312442-250MG
APOSOR312442-100MG
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Formule:
C₁₂H₁₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27987299 Numéro CAS: 1638761-54-2 |