Imprimer
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312432-250MG OR312432-100MG
APOSOR312432-250MGEA 1540 EUR
APOSOR312432-250MG APOSOR312432-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Formule: C₁₁H₁₂BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037323
Numéro CAS: 1935352-56-9