Imprimer
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR312398-250MG OR312398-1G
APOSOR312398-250MGEA 499 EUR
APOSOR312398-250MG APOSOR312398-1G
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formule: C₁₁H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27996112
Numéro CAS: 1823939-03-2