4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR312394-1G
OR312394-250MG
APOSOR312394-1GEA
0
EUR
APOSOR312394-1G
APOSOR312394-250MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formule:
C₁₁H₁₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27996108 Numéro CAS: 1823343-61-8 |