Imprimer
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR311141-1G OR311141-500MG
APOSOR311141-1GEA 671 EUR
APOSOR311141-1G APOSOR311141-500MG
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777004
Numéro CAS: 149648-52-2