Imprimer
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311087-1G OR311087-5G
APOSOR311087-1GEA 0 EUR
APOSOR311087-1G APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Formule: C₇H₁₃NO₂
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080531
Numéro CAS: 21442-01-3