Imprimer
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR311054-1G OR311054-250MG
APOSOR311054-1GEA 287 EUR
APOSOR311054-1G APOSOR311054-250MG
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038162
Numéro CAS: 907945-62-4