Imprimer
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311009-1G OR311009-500MG
APOSOR311009-1GEA 538 EUR
APOSOR311009-1G APOSOR311009-500MG
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28097869
Numéro CAS: 98042-58-1