(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-vinylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR310973-1G
OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA
62.5
EUR
APOSOR310973-1G
APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₄H₁₉BO₂ MW: 230.11 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18733870 Numéro CAS: 870004-04-9 |