Imprimer
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310954-1G OR310954-500MG
APOSOR310954-1GEA 538 EUR
APOSOR310954-1G APOSOR310954-500MG
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101539
Numéro CAS: 13068-12-7