Imprimer
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310929-1G OR310929-500MG
APOSOR310929-1GEA 538 EUR
APOSOR310929-1G APOSOR310929-500MG
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832059
Numéro CAS: 145742-55-8