Imprimer
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310927-1G OR310927-500MG
APOSOR310927-1GEA 1070 EUR
APOSOR310927-1G APOSOR310927-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₀N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101535
Numéro CAS: 921224-63-7