Imprimer
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310911-1G OR310911-500MG
APOSOR310911-1GEA 894 EUR
APOSOR310911-1G APOSOR310911-500MG
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261175
Numéro CAS: 308386-35-8