Imprimer
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR310902-1G OR310902-250MG
APOSOR310902-1GEA 0 EUR
APOSOR310902-1G APOSOR310902-250MG
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907927
Numéro CAS: 103347-14-4
ONU: 3261
ADR: 8,II