5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310868-1G
OR310868-5G
APOSOR310868-1GEA
42.2
EUR
APOSOR310868-1G
APOSOR310868-5G
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formule:
C₁₂H₁₇BO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27965639 Numéro CAS: 91994-11-5 |