Imprimer
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR31047-1G OR31047-5G
APOSOR31047-1GEA 78.3 EUR
APOSOR31047-1G APOSOR31047-5G
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23135760
Numéro CAS: 93233-21-7