Imprimer
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR310440-10MG OR310440-50MG
APOSOR310440-10MGEA 197 EUR
APOSOR310440-10MG APOSOR310440-50MG
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840222
Numéro CAS: 57907-49-0