Imprimer
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-iodo-2-methylbenzyl alcohol
OR310415-1G OR310415-5G OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA 91.5 EUR
APOSOR310415-1G APOSOR310415-5G APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Formule: C₈H₉IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397813
Numéro CAS: 76350-89-5