Imprimer
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310379-1G OR310379-500MG
APOSOR310379-1GEA 671 EUR
APOSOR310379-1G APOSOR310379-500MG
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formule: C₈H₁₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20535463
Numéro CAS: 41863-52-9