Imprimer
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310335-1G OR310335-500MG
APOSOR310335-1GEA 0 EUR
APOSOR310335-1G APOSOR310335-500MG
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798440
Numéro CAS: 123484-90-2