Imprimer
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310327-1G OR310327-500MG
APOSOR310327-1GEA 671 EUR
APOSOR310327-1G APOSOR310327-500MG
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₆
MW: 225.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26523308
Numéro CAS: 861588-35-4