Imprimer
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310322-1G OR310322-500MG
APOSOR310322-1GEA 894 EUR
APOSOR310322-1G APOSOR310322-500MG
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23579693
Numéro CAS: 1505914-27-1