Imprimer
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR31027-1G OR31027-250MG OR31027-5G
APOSOR31027-1GEA 632 EUR
APOSOR31027-1G APOSOR31027-250MG APOSOR31027-5G
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391606
Numéro CAS: 1261816-56-1