Imprimer
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310136-1G OR310136-500MG
APOSOR310136-1GEA 671 EUR
APOSOR310136-1G APOSOR310136-500MG
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₈H₄BrN₃O₃S
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20368360
Numéro CAS: 1343454-17-0