Imprimer
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310077-1G OR310077-500MG
APOSOR310077-1GEA 480 EUR
APOSOR310077-1G APOSOR310077-500MG
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formule: C₈H₉N₃O
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20691260
Numéro CAS: 54732-89-7