Imprimer
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 505 EUR
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111603
Numéro CAS: 175671-43-9