Imprimer
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309425-250MG OR309425-500MG
APOSOR309425-250MGEA 185 EUR
APOSOR309425-250MG APOSOR309425-500MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₇NO₅
MW: 255.267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783749
Numéro CAS: 148257-14-1