Imprimer
(S)-Methyl 2,3-diaminopropanoate dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR309421-1G OR309421-250MG
APOSOR309421-1GEA 71.2 EUR
APOSOR309421-1G APOSOR309421-250MG
(S)-Methyl 2,3-diaminopropanoate dihydrochloride
(S)-Methyl 2,3-diaminopropanoate dihydrochloride
Formule: C₄H₁₀N₂O₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998031
Numéro CAS: 147857-43-0
ONU: 1759
ADR: 8,III