Imprimer
4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309397-1G OR309397-100MG OR309397-250MG OR309397-5G
APOSOR309397-1GEA 0 EUR
APOSOR309397-1G APOSOR309397-100MG APOSOR309397-250MG APOSOR309397-5G
4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
4,6-Dichloro-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697897
Numéro CAS: 150449-99-3