Imprimer
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
OR309358-1G OR309358-250MG
APOSOR309358-1GEA 310 EUR
APOSOR309358-1G APOSOR309358-250MG
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863556
Numéro CAS: 57266-55-4