Imprimer
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309322-1G OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA 301 EUR
APOSOR309322-1G APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192861
Numéro CAS: 1204811-42-6