Imprimer
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309280-1G OR309280-5G
APOSOR309280-1GEA 301 EUR
APOSOR309280-1G APOSOR309280-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086643
Numéro CAS: 103624-90-4