Imprimer
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309278-1G OR309278-5G
APOSOR309278-1GEA 74.1 EUR
APOSOR309278-1G APOSOR309278-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023981
Numéro CAS: 15644-86-7