Imprimer
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309263-1G OR309263-5G
APOSOR309263-1GEA 317 EUR
APOSOR309263-1G APOSOR309263-5G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02232327
Numéro CAS: 123637-97-8