Imprimer
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309239-1G OR309239-5G
APOSOR309239-1GEA 310 EUR
APOSOR309239-1G APOSOR309239-5G
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787890
Numéro CAS: 71082-56-9